Learn More
HLA-DP/-DQ/-DR Mouse, Clone: CR3/43, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 3115-MSM3-P1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15970168
  • 523.00 CHF / 100 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-09-2025
Spezifikation
HLA-DP/-DQ/-DR
Cell surface
CR3/43
Unconjugated
NP_002112
Mouse
36kDa (? chain) and 27kDa (? chain)
Protein A/G Purified
RUO
3115
IgG1
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
HLA-DP ;HLA-DQ ;HLA-DR
Cells from human tonsil
Raji cells. Tonsil or lymph node
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HLA-DP/-DQ/-DR Mouse, Clone: CR3/43, enQuireBio™ > 100 μg