missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HLA DMA Antibody (5C9NB), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-44300MFV450
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
HLA DMA Monoclonal antibody specifically detects HLA DMA in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow (Cell Surface)
Spezifikation
| HLA DMA | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry (Cell Surface) | |
| 5C9NB | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Cell Surface) | |
| class II histocompatibility antigen, M alpha chain, D6S222E, DMA, HLA class II histocompatibility antigen, DM alpha chain, major histocompatibility complex, class II, DM alpha, MHC class II antigen DMA, Really interesting new gene 6 protein, RING6HLADM | |
| Partial recombinant human HLA DMA protein (between amino acids 10-300) [Entrez NP_006111] | |
| 0.1 mL | |
| Asthma, Diabetes Research, Immunology, Lipid and Metabolism, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuroendocrinology | |
| 3108 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur