Learn More
HJ 822-2017 Aromatische Amine Gemisch 133 1000 μg/ml in Toluol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317014
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30317014 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317014 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000133TO
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 636-30-6, 634-93-5, 97-02-9, 827-94-1, 1817-73-8, 99-29-6
Menge 1 mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Lösungsmittel oder Matrix Toluene