missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HJ 753-2015 Pyrethroid-Pestizidmischung 611 1000 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30309744
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30309744 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30309744 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000611AC

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (±)-Fenpropathrin∣Allethrin∣Bifenthrin∣Cypermethrin∣Deltamethrin∣Fenvalerate∣lambda-Cyhalothrin∣Tetramethrin
CAS 39515-41-8, 584-79-2, 82657-04-3, 52315-07-8, 52918-63-5, 51630-58-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (±)-Fenpropathrin∣Allethrin∣Bifenthrin∣Cypermethrin∣Deltamethrin∣Fenvalerate∣lambda-Cyhalothrin∣Tetramethrin
Versandbedingung +20°C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Acetone
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (±)-Fenpropathrin 1000 μg/mL∣Allethrin 1000 μg/mL∣Bifenthrin 1000 μg/mL∣Cypermethrin 1000 μg/mL∣Deltamethrin 1000 μg/mL∣Fenvalerate 1000 μg/mL∣lambda-Cyhalothrin 1000 μg/mL∣Tetramethrin 1000 μg/mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.