Learn More
HJ 1153-2020 Aldehyd-DNPHs und Keton-DNPHs-Gemisch 344 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 958-60-1, 1019-57-4, 1567-89-1, 888-54-0, 1157-84-2, 1527-98-6 |
| Menge | 1 mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Lösungsmittel oder Matrix | Acetonitril |