Learn More
Invitrogen™ HIV1 gp120, synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0704
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Gp120 synthetisches Peptid, PEP-0704, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 15 Aminosäuren nahe dem Zentrum von HIV-1 gp120 überein. PEP-0704 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-20584 verwendet werden.Spezifikation
Virus | |
HIV1 gp120 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |
gereinigt | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |