Learn More
HIV-1 Gag p24 Antibody (7F4), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-41339AF750
Artikelnummer. 18771793
  • 756.00 CHF / 0.10 Milliliter
Definieren Sie Ihre Immunologie-Forschung nach Ihren Bedingungen
Verwenden Sie den Aktionscode 24090
Alle Werbeaktionen anzeigen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
HIV-1 Gag p24 Monoclonal antibody specifically detects HIV-1 Gag p24 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HIV-1 Gag p24
Monoclonal
Alexa Fluor 750
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Virus
Purified
Western Blot, ELISA
7F4
50mM Sodium Borate
Antibody was raised against a recombinant full-length HIV-1 Gag p24 protein. Amino Acid Squence: pivqniqgqmvhqaisprtlnawvkvveekafspevipmfsalsegatpqdlntmlntvgghqaamqmlketineeaaewdrvhpvhagpiapgqmreprgsdiagttstlqeqigwmtnnppipvgeiykrwiilglnkivrmysptsildirqgpkepfrdyvdrfyktlraeqasqevknwmtetllvqnanpdcktilkalgpaatleemmtacqgvggpghkarvla
0.1 mL
Infections (Virus Bacteria and Parasites)
155030
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen