Learn More
Cytiva HiTrap™ SP Sepharose Fast Flow IEX Säulen
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
5 ml
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Bestens geeignet für einzelne oder zu Reihen verbundene schnelle Trennungen
- Ausgelegt auf die Verwendung mit Spritze, Schlauchpumpe oder Chromatographiesystem
- Hohe Flussraten und problemlose Steigerung des Durchsatzes
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | HiTrap SP FF |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Säule | 0.6 Zoll |
| Flussrate | <20 ml/min |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Die mit SP Sepharose Fast Flow vorgepackte HiTrap SP FF ein Austauscher für starke Kationen zur Proteinaufreinigung im kleinen Maßstab sowie zum Screening von Bindungs- und Elutionsbedingungen. |
| Inhalt und Lagerung | 4 bis 30 °C, 0,2 M Natriumacetat in 20 % Ethanol |
| Diameter (Metric) Inner Column | 16 mm |
| Volumen (metrisch) | 5 ml |
| Menge | 5 x 5 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HiTrap SP FF 5 ml, 5 x 5 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol