Learn More
Cytiva HiTrap Macrocap SP
Artikelnummer. 15549244 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
10 x 1 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15549244
Marke: Cytiva 28929591
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Vorgepackte Säulen.
  • Lieferung in Packungen von 10 x 1 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4 °C bis 30 °C, 20 % Ethanol, 0,2M Natriumacetat
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volumen (metrisch) 1 ml
Menge 10 x 1 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3