Learn More
Cytiva HiTrap KappaSelect-Medien
Artikelnummer. 14811611 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Säulenbettvolumen (metrisch):
1 ml
5 mL
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 14811611
Marke: Cytiva 17545811
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Menge 5 x 1 ml
Stabilität Stabil in allen häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen
Lagerungsbedingungen 4 bis 8 °C, 20 % Ethanol
Bindungsvermögen 15 mg Fab/ml von Medium 2)
Produkttyp HiTrap KappaSelect-Medien
Partikelgröße 75 μm
Material Polypropylen
Max. Druck 300 kPa
Matrix Hochvernetzte Agarose
pH-Bereich 3 bis 10
Säulenbettvolumen (metrisch) 1 ml
Ligandentyp Rekombinantes Protein (Mr 13 000)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap 5 x 1 ml, KappaSelect
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.