Learn More
Cytiva HiTrap KappaSelect-Medien
Artikelnummer. 11380212 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Säulenbettvolumen (metrisch):
1 ml
5 mL
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11380212
Marke: Cytiva 17545812
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Menge 5 x 1 ml
Stabilität Stabil in allen häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen
Lagerungsbedingungen 4 bis 8 °C, 20 % Ethanol
Bindungsvermögen 15 mg Fab/ml von Medium 2)
Produkttyp HiTrap KappaSelect-Medien
Partikelgröße 75 μm
Material Polypropylen
Max. Druck 300 kPa
Matrix Hochvernetzte Agarose
pH-Bereich 3 bis 10
Säulenbettvolumen (metrisch) 5 mL
Ligandentyp Rekombinantes Protein (Mr 13 000)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap 1 x 5 ml, KappaSelect
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol