Learn More
Cytiva HiTrap IXSelect
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 5 ml
5 x 1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
- XSelect ist ein Harz mit hohem Durchsatz, das speziell für die Aufreinigung von Faktor-IX-Zielen aus rekombinanten Zufuhrströmen entwickelt wurde.
- Säulen zum Screening von Selektivität, Bindung und Elutionsbedingungen sowie Aufreinigungen im kleinen Maßstab.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Menge | 5 x 1 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HiTrap IXselect, 1 ml, 5 x 1 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol