Learn More
Cytiva HiTrap IXSelect
Artikelnummer. 15589261 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 5 ml
5 x 1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 15589261
Marke: Cytiva 17371412
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
HITRAP IXSelect-Säulen sind mit IXSelect-Harz für das Screening und die kleinvolumige Proteinaufreinigung mittels Affinitätschromatographie vorgepackt.
  • XSelect ist ein Harz mit hohem Durchsatz, das speziell für die Aufreinigung von Faktor-IX-Zielen aus rekombinanten Zufuhrströmen entwickelt wurde.
  • Säulen zum Screening von Selektivität, Bindung und Elutionsbedingungen sowie Aufreinigungen im kleinen Maßstab.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Menge 1 x 5 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap IX select, 5 ml, 1 x 5 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol