Learn More
Cytiva HiTrap™ IEX vorgepackte HP-Säulen
Artikelnummer. 15177956 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
1 ml
5 ml
Menge:
5 Packungen
Jeweils
Flussrate:
<20 ml/min
<4 ml/min
Medientyp:
Q Sepharose HP
SP Sepharose HP
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Stück
Artikelnummer. 15177956
Marke: Cytiva 29051325
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für Proteinaufreinigung mit hoher Auflösung in kleinem Maßstab. Vorgepackte Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ IEX HP Säulen sind sofort einsatzbereite, starke kationenaustauschende Säulen, die mit Sepharose™ High Performance vorgepackt sind.
  • Prepacked with Q or SP Sepharose High Performance
  • Convenient and reproducible for fast, easy, high-performance separations either alone or connected in series
  • Designed for use with syringe, peristaltic pump or chromatography system
  • Pressure Max: 3 bar
  • 1 and 5mL polypropylene columns
Media:
  • Particle size: 24 to 44μm
  • pH stability Working Range: 4 to 13
Q Sepharose (45-000-193, -194, 515)
  • Ligand: Quaternary amine
  • Ion Exchanger Type: Strong anion exchanger
  • Ionic Capacity: 0.14 to 0.20mmol Cl-/mL
SP Sepharose (45-000-191, -192, -514) 
  • Ligand: Sulphopropyl
  • Ion Exchanger Type: Strong cation exchanger
  • Ionic Capacity: 0.15 to 0.20mmol H+/mL
1mL columns
  • Bed Dimensions: 7 x 25mm
  • Flow velocity: max 4mL/min.
5mL columns
  • Bed Dimensions: 16 x 25mm
  • Flow velocity: max 20mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung HiTrap Q HP, 1 x 1 mL
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Säule 0.2 Zoll
Flussrate <4 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) HiTrap Q HP is a strong anion exchange chromatography column for high-resolution, small-scale protein purification.
Medientyp Q Sepharose HP
Inhalt und Lagerung 4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol
Diameter (Metric) Inner Column 7 mm
Volumen (metrisch) 1 ml
Menge Jeweils
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Q HP
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.