Learn More
Cytiva HiTrap™ IEX vorgepackte HP-Säulen
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
1 ml
5 ml
Menge:
5 Packungen
Jeweils
Flussrate:
<20 ml/min
<4 ml/min
Medientyp:
Q Sepharose HP
SP Sepharose HP
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Stück
Beschreibung
- Prepacked with Q or SP Sepharose High Performance
- Convenient and reproducible for fast, easy, high-performance separations either alone or connected in series
- Designed for use with syringe, peristaltic pump or chromatography system
- Pressure Max: 3 bar
- 1 and 5mL polypropylene columns
- Particle size: 24 to 44μm
- pH stability Working Range: 4 to 13
Q Sepharose (45-000-193, -194, 515)
- Ligand: Quaternary amine
- Ion Exchanger Type: Strong anion exchanger
- Ionic Capacity: 0.14 to 0.20mmol Cl-/mL
SP Sepharose (45-000-191, -192, -514)
- Ligand: Sulphopropyl
- Ion Exchanger Type: Strong cation exchanger
- Ionic Capacity: 0.15 to 0.20mmol H+/mL
- Bed Dimensions: 7 x 25mm
- Flow velocity: max 4mL/min.
5mL columns
- Bed Dimensions: 16 x 25mm
- Flow velocity: max 20mL/min.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | HiTrap SP HP, 1 x 1 mL |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Säule | 0.2 Zoll |
| Flussrate | <4 ml/min |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | HiTrap SP HP ist eine starke Kationenaustausch-Chromatographiesäule für die hochauflösende Proteinaufreinigung im kleinen Maßstab. |
| Medientyp | SP Sepharose HP |
| Inhalt und Lagerung | 4 bis 30 °C, 0,2 M Natriumacetat in 20 % Ethanol |
| Diameter (Metric) Inner Column | 7 mm |
| Volumen (metrisch) | 1 ml |
| Menge | Jeweils |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- hitrap SP HP
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P235-Kühl halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.