Learn More
Cytiva HITRAP Fast Flow IEX-Auswahlkit
Artikelnummer. 15518501 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 5 ml
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15518501 5 x 5 ml 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15518501 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 90100200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00 CHF
    575.00 CHF / 1 Sets
    Sparen 35.00 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
IEX Selec Kit HiTrap mit schnellem Durchfluss
  • HITRAP Fast Flow IEX-Auswahlkit
  • Lagerung: 4 bis 30 °C, 20 % Ethanol
  • Lieferung in Packungen von 5 x 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C. 20 % Ethanol
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volumen (metrisch) 5 ml
Menge 5 x 5 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fast Flow IEX select kit HiTrap
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.