Learn More
Cytiva HiTrap™ vorgepackte Entsalzungssäulen
Artikelnummer. 15147956 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
HiTrap Entsalzung, 1 x 5 ml
HiTrap Entsalzung, 5 x 5 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
15147956 HiTrap Entsalzung, 1 x 5 ml 1 Milliliter
11525015 HiTrap Entsalzung, 5 x 5 ml 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15147956 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 29048684
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur raschen praktischen Entsalzung und zum Pufferaustausch. HiTrap™ Vorgepackte Entsalzungssäulen sind vorgepackte und gebrauchsfertige Säulen für die Gruppentrennung zwischen nieder- und hochmolekularen Substanzen.
  • Prepacked with Sephadex™ G-25 Superfine media
  • Column material: polypropylene
  • Bed volume: 5mL
  • Bed dimensions: 16 x 25mm
  • Sample volume: 1.5mL
  • Flow velocity: <15mL/min.
  • Maximum pressure: 3 bar
Media
  • Matrix: cross-linked dextran
  • Partical size: >20μm
  • pH stability working range: 2 to 13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung HiTrap Entsalzungssäulen sind gebrauchsfertige 5 ml-Säulen, die mit Sephadex G- 25 Superfine-Harz zum schnellen und bequemen Entsalzen und Pufferaustausch vorgepackt sind.
Produkttyp HiTrap Entsalzung, 1 x 5 ml
Partikelgröße >20 μm (trocken), 15 bis 88 μm (nass)
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Säule 0,62 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur raschen praktischen Entsalzung und zum Pufferaustausch
Volumen (metrisch) Säulenbett 5 mL
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C in 20 % Ethanol
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Einwegprodukt Nein
compliance-icons
Product Identifier
  • HiTrap Desalting 5 ml, 1 x 5 ml
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.