Learn More
Cytiva HiTrap™ Con A 4B Säulen
Artikelnummer. 11731417 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0.27 Zoll
0.62 Zoll
Flussrate:
<20 ml/min
< 4 ml/min
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 11731417
Marke: Cytiva 28952096
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Trennung und Reinigung von Glykoproteinen, Polysacchariden und Glykolipiden
  • Vorgepackt mit Con A Sepharose™ 4 B Medien
  • Bettvolumen: 1 und 5 ml
  • Bettabmessungen: 7 x 25 mm (1 ml), 16 x 25 mm (5 ml)
  • Säulenmaterial: Polypropylen (PP)
  • Max. Durchflussrate: 4 ml/min (1 ml), 20 ml/min (5 ml)
Medien
  • Ligand: Concanavalin A (Con A)
  • Matrix: 4 % Agarose
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
  • pH-stabiler Arbeitsbereich: 4 bis 9
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer Wässriger Puffer
Produkttyp HiTrap Con A Sepharose 4B Säule
Säulenbettvolumen 5 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.62 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Menge 5 x 5 ml
Höhe (angloamerikanisch) 0,98 in.
Höhe (metrisch) 25 mm
Flussrate <20 ml/min
Material Polypropylen
Ligandentyp Concanavalin A (13 mg Con A/ml entwässertes Medium)
Max. Druck 3 bar
pH-Bereich 4 bis 9
Partikelgröße 45 bis 165 μm
Support-Typ 4 % Agarose
Inhalt und Lagerung 4 bis 8 °C
Säulentyp Ionenaustauschsäule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Praktische Trennung und Aufreinigung von Glykoproteinen, Polysacchariden und Glykolipiden
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Con A 4B
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.