Learn More
Cytiva™ HiTrap™ Chromatographiesäulen mit MabSelect™ VL Protein L Harz
Artikelnummer. 17841532 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Säulenbettvolumen:
1 ml
5 ml
Innendurchmesser (metrisch):
7 mm
16 mm
Flussrate:
< 20 ml/min
< 4 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
25 Milliliter
5 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Säulenbettvolumen Innendurchmesser (metrisch) Flussrate Packungsgröße
17841532 1 x 1 ml 1 ml 7 mm < 4 ml/min 1 Stück
17847774 5 x 1 ml 1 ml 7 mm < 4 ml/min 5 Milliliter
17897764 1 x 5 ml 5 ml 16 mm < 20 ml/min 5 Milliliter
17817774 5 x 5 ml 5 ml 16 mm < 20 ml/min 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17841532 Lieferant Cytiva™ Lieferanten-Nr. 17542051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00 CHF
    250.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 8.00 CHF
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Protein L-Affinitätschromatographiesäulen für die Erfassung von Antikörper-FABs, bispezifischen und anderen Varianten, die eine Kappa-Leichtkette enthalten.
  • Der neu entwickelte Protein-L-Ligand bindet Antikörper-Fabs, bispezifische Antikörper und andere Varianten mit einer Kappa-Leichtkette mit hoher Bindungskapazität und verbesserter Stabilität gegenüber alkalischen Bedingungen.
  • Hohe dynamische Bindungskapazität für die effiziente Erfassung von Zielmolekülen
  • Stabil bei Reinigung mit 0,1 M NaOH, wodurch das Risiko von Bioburden-Vorfällen verringert wird.
  • Bietet eine gute Auflösung für produktbedingte Verunreinigungen bei der Bindung bispezifischer Antikörper
Mit der zunehmenden Vielfalt der Antikörpervarianten steigt auch der Bedarf an Chromatographieharzen, die diese Varianten einfangen und reinigen können. Als Alternative zu Protein A kann Protein L verwendet werden, um Antikörper-Fabs, bispezifische Antikörper und andere Moleküle, die Kappa-Varianten der variablen leichten Kette (VL) enthalten, einzufangen. Protein L bindet an die humanen Kappa-Leichtketten-Subtypen 1, 3 und 4 sowie an den Maus-Kappa-Leichtketten-Subtyp 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenbettvolumen 1 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,3 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 7 mm
Menge 1 x 1 ml
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (metrisch) 25 mm
Flussrate < 4 ml/min
Max. Druck 5 bar
Säulentyp Affinitätssäule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antikörper-Affinitätschromatographie
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap MabSelect VL, 1 x 1 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol