Learn More
Cytiva HiTrap Chelatbildende Sepharose FF-Medien
Artikelnummer. 13485177 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 1 ml
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13485177 5 x 1 ml 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13485177 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 90100347
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    798.66 CHF
    768.00 CHF / 5 Stück
    Sparen 30.66 CHF
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Menge 5 x 1 ml
Stabilität Stabil in allen häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen
Lagerungsbedingungen 4 bis 30 °C, 20 %iges Ethanol
Produkttyp HiTrap Chelatbildende Sepharose FF-Medien
Partikelgröße 45 bis 165 μm
Material Polypropylen
Max. Druck 100 kPa
Matrix 6 % hochvernetzte Agarose
pH-Bereich 3 bis 13
Säulenbettvolumen (metrisch) 1 ml
Ligandentyp Iminodiessigsäure
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Chelating Sepharose 6 Fast Flow, 5 x 1 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol