Learn More
Cytiva HiTrap Chelatbildende Sepharose FF
Artikelnummer. 15519254 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
5 x 1 ml
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 15519254
Marke: Cytiva 90100480
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
HiTrap Chelatbildende Sepharose FF
  • HiTrap Chelatbildende Sepharose FF
  • Lagerung: 4 bis 30 °C, 20 % Ethanol
  • Lieferung in Packungen von 5 x 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C. 20 % Ethanol
Diameter (Metric) Inner Column 7 mm
Volumen (metrisch) 1 ml
Menge 5 x 1 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3