Learn More
Cytiva HiTrap Capto S ImpAct Vorgepackte Säulen
HiTrap Capto S ImpAct Säulen sind mit dem Capto S ImpAct-Kationenaustausch-Chromatographiemedium für Screening und kleinvolumige Proteinreinigungen mittels Ionenaustauschchromatographie (IEX) vorgepackt.
267.00 CHF - 1041.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Vorgepackte HiTrap Capto S ImpAct Säule |
---|---|
Material | Agarose für hohe Durchflussraten |
pH-Bereich | 4 bis 12 |
Partikelgröße | 50μ m |
Säulentyp | Ion Exchange Column |
Produktcode | Marke | Menge | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15361642
|
Cytiva
17371751 |
5 x 1 ml | 4 ml/min |
267.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15371642
|
Cytiva
17371755 |
5 x 5 ml | 20 ml/min |
1041.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Praktische vorgepackte Säule für die schnelle, reproduzierbare und einfache Aufreinigung im kleinen Maßstab.
- Hohes Bindungsvermögen, >100 mg MAb/ml Medium.
- Effiziente Aggregatbeseitigung bei hoher Belastung mit monoklonalen Antikörpern.
- Hochauflösendes Zwischenaufreinigen und Polieren auf Grundlage der bewährten Capto Plattform.
- Flexible Konstruktion durch großes Betriebsfenster mit Flussraten und Betthöhen zur einfachen Optimierung und Skalierung.
Spezifikation
Vorgepackte HiTrap Capto S ImpAct Säule | |
4 bis 12 | |
Ion Exchange Column |
Agarose für hohe Durchflussraten | |
50μ m |