Beschreibung
- Capto S-Harz koppelt einen Sulfoethyl-starken Kationenaustauscher an eine chemisch modifizierte, hochfließende Agarosematrix.
- Die starre Agarose-Matrix bietet eine größere Teilchensteifigkeit ohne Beeinträchtigung der Porengröße, was ein hohes Bettvolumen und die Aufreinigung viskoser Proben bei hohen Flussraten ermöglicht
- Eine hohe dynamische Bindungskapazität wird durch die Dextran-Beschichtung zur Oberflächenvergrößerung auf der Agarose-Matrix erreicht
- Kombiniert hohes Bindungsvermögen, hohe Durchflussrate und niedriger Gegendruck, reduziert so Prozesszykluszeiten und verbessert die Produktivität auf Prozessebene.
- Geeignet zum Screening von Selektivität, Bindung und Elutionsbedingungen sowie Aufreinigungen im kleinen Maßstab
- Optimiert für die Aufnahme und die Aufreinigung von intermediären Proteinen
- Komfortabel HiTrap Format für den einfachen Anschluss an eine Spritze, eine Peristaltikpumpe oder ein Chromatographiesystem wie beispielsweise ein ÄKTA-System
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | HITRAP™ Säule |
| Durchmesser (metrisch) | 7 mm |
| Flussrate | < 4 ml/min |
| Zur Verwendung mit | Proteinaufreinigung im kleinen Maßstab |
| Ionenaustauschgruppe | Starkes Kation |
| Länge (metrisch) | 25 mm |
| Ligandentyp | Sulfoethyl (S) |
| Max. Druck | 5 bar (70 psi) |
| pH | 4 bis 12 |
| Menge | Je 1 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HiTrap Capto S, 1 x 1 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-18 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.