Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ PlasmidSelect
Artikelnummer. 15958862 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettvolumen (metrisch):
1 mL
5 mL
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettvolumen (metrisch) Packungsgröße
15958862 1 mL 5 Stück
15968862 5 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15958862 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17549911
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00 CHF
    534.00 CHF / 5 Stück
    Sparen 31.00 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Aufreinigung von superhelikaler DNA für hohe Qualität von Gentherapie und DNA-Impfstoffanwendungen
  • Hochflussaufreinigung von superhelikaler DNA von der Forschung bis hin zur cGMP Produktion
  • Flexible Prozessgestaltung durch eine Vielzahl von Durchflussgeschwindigkeiten und Betthöhen
  • Höherer Durchsatz für verbesserte Produktivität und Prozesswirtschaftlichkeit
  • Hydrophile Eigenschaften der Basismatrix verhindern unspezifische Bindung
  • Unterstütztes BioProcess Harz für industrielle Anwendungen
  • Praktische Aufreinigung im kleinen Rahmen, Prozessentwicklung und Scale-up mit vorgepackten HiTrap™ Säulen
  • Capto™ PlasmidSelect basiert auf einer starren Basismatrix und liefert hervorragende Druckflusseigenschaften für die Plasmid-Produktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufreinigung von superhelikaler DNA vom Forschungsmaßstab bis zur cGMP-Produktion
Produkttyp Chromatographie-Harz
Flussrate <4 ml/min (Max.)
Max. Druck 5 bar (0,5 MPa)
Matrix Capto™ PlasmidSelect
Säulenbettvolumen (metrisch) 1 mL
Verpackungsmenge 5/Packung
Durchmesser (metrisch) 0,7 cm
Länge (metrisch) 2,5 cm