Learn More
Cytiva HiTrap Capto Phenyl Impres
HiTrap Capto Phenyl ImpRes ist mit BioProcess Capto Phenyl ImpRes-Harzen für das Screening und die kleinvolumige Proteinaufreinigung mittels hydrophober Interaktionschromatographie vorgepackt.
Marke:  Cytiva 17548412
Additional Details : Gewicht : 0.18000kg
Artikelnummer. 15569271
  • 530.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Harz mit hohem Durchsatz für die Zwischen- und Polierproteinaufreinigung, ausgezeichnete Wahl für die Aufreinigung im Prozessmaßstab
  • Säulen zum Screening von Selektivität, Bindung und Elutionsbedingungen sowie Aufreinigungen im kleinen Maßstab
  • Die Kombination aus hohem Bindungsvermögen, hoher Durchflussrate und niedrigem Gegendruck reduziert Prozesszykluszeiten und verbessert die Produktivität auf Prozessebene
  • Die ausgezeichnete chemische Stabilität ermöglicht die Reinigung mit allen Standard-CIP-Lösungen, einschließlich 1 M-Natriumhydroxid
Spezifikation
Spezifikation
5 mL
5 x 5 ml
5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Hydrophobe Interaktionschromatographie
16 mm
25 mm
Affinity Column