Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ MMC Säulen
Artikelnummer. 16340906 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
16340906 25 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16340906 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 29400465
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.40 CHF
    73.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 5.40 CHF
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vorgepackt mit einem multimodalen Ionenaustauschchromatographieharz für direkte Ionenaustauschchromatographie Belastung von geklärten Rohstoffen
  • Vorgepackt mit einem multimodalen BioProcess Ionenaustauschharz, das bietet Eine andere Selektivität als herkömmliche Ionenaustauscher
  • Bindet Proteine mit hoher oder niedriger Ionenstärke
  • Harz kann ohne vorherige Verdünnung für die direkte Belastung von geklärten Rohstoffen verwendet werden, um die Leitfähigkeit des Ausgangsmaterials zu verringern
  • Kann zur Bindung von Proteinen an die Leitfähigkeit des eingebrachten Ausgangsmaterials und zur Lösung spezifischer Reinigungsaufgaben verwendet werden.
  •  Zum Minimieren mühsamer Probenvorbereitungszeit, der obere Filter in HiTrap Capto MMC ist für das Laden von sonzidierten, ungeklärten Zelllysat direkt auf die Säule optimiert
  • Der Ligand enthält eine Carboxylgruppe, die einen schwachen Kationenaustauscher bildet, der dazu führen kann, dass er auf viele verschiedene Arten mit Proteinen interagieren kann
  • Hohes dynamisches Bindungsvermögen bei hoher Leitfähigkeit
  • Selektivität ermöglicht die Bindung in Gegenwart von Salz
  • Hoher Volumendurchsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 7 mm
Flussrate < 4 ml/min
Zur Verwendung mit Direkte Beladung von Clarified Feedstocks
Ionenaustauschgruppe Multimodales schwaches Kation
Länge (metrisch) 25 mm
Max. Druck 5 bar (70 psi)
Partikelgröße 75 μm
pH 2 bis 14
Menge Je 1
Temperatur 4 °C° bis 30 °C°
Bindungsvermögen >45 mg BSA/ml-Medium
Matrix Hochgradig quervernetzte Agarose
Volumen (metrisch) 1 mL
Verfahren Multimodale Ionenaustauschchromatographie
Produkttyp Vorgepackte Säule
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Capto MMC, 1 x 1 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol