Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ DEAE Säulen
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- HiTrap Capto DEAE verfügt über einen schwachen Diethylaminoethylanion-Wärmetauscher, der an eine chemisch modifizierte, hochfließende Agarose-Matrix gekoppelt ist
- Die modifizierte Agarose-Matrix bietet eine größere Teilchensteifigkeit ohne Beeinträchtigung der Porengröße, was mehr Flexibilität bei prozessskaligen Anwendungen ermöglicht
- Eine hohe dynamische Bindungskapazität wird durch die Dextran-Beschichtung zur Oberflächenvergrößerung auf der Agarose-Matrix erreicht
- Für das Screening und die Proteinreinigungen im kleinen Maßstab mit Ionenaustauschchromatographie (IEX)
- Harz mit hohem Durchsatz für die Aufnahme und Zwischenreinigung, ausgezeichnete Wahl für die Aufreinigung im Prozessmaßstab
- Kombiniert hohes Bindungsvermögen, hohe Durchflussrate und niedriger Gegendruck, reduziert so Prozesszykluszeiten und verbessert die Produktivität auf Prozessebene.
- Die starre Agarose-Matrix ermöglicht hohe Betthöhen und die Aufreinigung von Proben hoher Viskosität bei hohen Durchflussraten.
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | HITRAP™ Säule |
| Durchmesser (metrisch) | 7 mm |
| Flussrate | < 4 ml/min |
| Ionenaustauschgruppe | Schwache Anionen |
| Länge (metrisch) | 25 mm |
| Ligandentyp | DEAE |
| Max. Druck | 5 bar (70 psi) |
| pH | 2 bis 12 |
| Menge | Je 1 |
| Inhalt und Lagerung | Lagerung bei 4 ° bis 30 °C, 20 % Ethanol |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HiTrap Capto DEAE, 1 x 1 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.