Learn More
Cytiva HITRAP CAPTO CORE 700, 5 X 1 ML ML
Artikelnummer. 12643860 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 1 ml
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12643860 5 x 1 ml 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12643860 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17548151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    399.00 CHF
    377.00 CHF / 5 Stück
    Sparen 22.00 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
HiTrap Capto Core 700 ist mit Capto Core 700, einem multimodalen BioProcess Medium für die Zwischenreinigung und das Polieren von Viren und anderen großen Biomolekülen, vorgepackt.
Capto Core 700 ist ein neuartiges Chromatographiemedium mit mehreren Schichten, das aus einer porösen Außenschicht und einem Ligand-aktivierten Kern besteht.
  • Hohe Kapazität und Produktivität im Durchflussmodus.
  • Breites Betriebsfenster für pH und Leitfähigkeit.
  • Vorgepackte HiTrap Säulen für einfaches Screening und bequeme Prozessentwicklung sowie für die Reinigung im kleinen Rahmen.
  • Die Octylamin-Liganden, die im Kern der Beads gefunden werden, sind multimodal und sind sowohl hydrophob als auch positiv geladen.
  • Diese internalisierten Liganden binden Verunreinigungen stark über einen weiten Bereich von pH- und Salzkonzentrationen.
  • Die Poren der äußeren Bead-Schicht verhindern, dass sich große Targets (Mr > 700 000) an die Liganden binden, während kleinere Verunreinigungen frei in die Beads gelangen können, wo sie gefangen werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer 1 M NaOH, 6M Guanidinhydrochlorid, 30 %iges Isopropanol und 70 %iges Ethanol
Produkttyp HiScreen Capto Core 700 multimodale Säule
Säulenbettvolumen 1 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.27 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 7 mm
Menge 5 x 1 ml
Flussrate <500 cm/h
Material Polypropylen
Ligandentyp Octylamin
Max. Druck 5 bar
pH-Bereich 2 bis 14
Partikelgröße 90 μm
Support-Typ Hochvernetzte Agarose
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C
Säulentyp Multimodale Säule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zwischenreinigung und Polieren von Viren und anderen großen Biomolekülen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Capto Core 700, 5 x 1 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.