Learn More
Cytiva HITRAP™ Capto™ Core 700 Säule
Artikelnummer. 16310906 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16310906
Marke: Cytiva 29400461
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Vorverpackt mit multimodalem Harz für die Zwischenreinigung, das Polieren von Viren und großen Molekülen
  • Vorgepackte HiTrap Säulen für einfaches Screening und bequeme Prozessentwicklung sowie für die Reinigung im kleinen Rahmen
  • Capto Core 700 ist ein neuartiges Chromatographieharz mit mehreren Schichten, das aus einer porösen Außenschicht und einem Ligand-aktivierten Kern besteht.
  • Die Octylamin-Liganden, die im Kern der Beads gefunden werden, sind multimodal und sind sowohl hydrophob als auch positiv geladen
  • Internalisierte Liganden binden Verunreinigungen stark über einen weiten Bereich von pH- und Salzkonzentrationen
  • Die Poren der äußeren Bead-Schicht verhindern, dass sich große Targets (Mr > 700.000) an die Liganden binden, während kleinere Verunreinigungen frei in die Beads gelangen können, wo sie gefangen werden
  • Hohe Kapazität und Produktivität im Durchflussmodus
  • Breites Betriebsfenster für pH und Leitfähigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat HITRAP™ Säule
Durchmesser (metrisch) 7 mm
Flussrate < 4 ml/min
Länge (metrisch) 25 mm
Max. Druck 5 bar (70 psi)
pH 2 bis 14
Menge Je 1
Temperatur 4 °C° bis 30 °C°
Inhalt und Lagerung Lagerung bei 4 ° bis 30 °C, 20 % Ethanol
Bindungsvermögen ∼13 mg Ovalbumin/ml Medium
Matrix Agarose für hohe Durchflussraten
Volumen (metrisch) 1 mL
Typ Vorgepackte Säule
Verfahren Multimodale Ionenaustauschchromatographie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Capto Core 700, 1 x 1 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.