Learn More
Cytiva HiTrap Capto Butyl ImpRes
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
5 x 5 ml
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Vorgepackte Säulen zum Screening auf Selektivität, Bindung und Elutionsbedingungen sowie für Aufreinigungen im kleinen Maßstab.
- Chromatographieharz mit hohem Durchsatz für Zwischen- und Aufbereitungsschritte in einem nachgeschalteten Proteinaufreinigungsprozess.
- Die ausgezeichnete chemische Stabilität ermöglicht die Reinigung mit allen Standard-CIP-Lösungen, einschließlich 1 M Natriumhydroxid.
- Hohes Bindungsvermögen, hohe Durchflussrate und niedriger Gegendruck reduzieren Prozesszykluszeiten und verbessern die Produktivität auf Prozessebene.
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenbettvolumen | 5 mL |
| Innendurchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Menge | 5 x 5 ml |
| Höhe (metrisch) | 25 mm |
| Max. Druck | 5 bar/0,5 MPa/70 psi |
| Inhalt und Lagerung | 20 % Ethanol bei 4 bis 30 °C |
| Säulentyp | Affinitätssäule |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hydrophobe Interaktionschromatographie |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HiTrap Capto Butyl ImpRes 5 ml, 5 x 5 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.