Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ Klebesäulen
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Starker Anionenaustauscher mit multimodaler Funktionalität
- Entwickelt für die Nachprotein-Aufreinigung monoklonaler Antikörper
- Die Entfernung von ausgelaugten Proteinen A, Aggregaten, Wirtszellproteinen, Nukleinsäuren und Viren aus monoklonalen Antikörpern erfolgt im Durchflussmodus, bei dem die Antikörper direkt durch die Säule fließen, während die Kontaminanten adsorbiert werden
- Für eine optimale Leistung von Capto haften, Screening/Optimierung der Beladungsbedingungen sind erforderlich
- Hohe Kapazität und Produktivität im Durchflussmodus
- Sparen Sie Zeit und Betriebskosten mit einer chromatographischen Zwei-Schritt-Chromatographie Prozess
- Breites Betriebsfenster für pH und Leitfähigkeit
- Vorgepackte HiTrap Säulen für einfaches Screening und komfortable Prozessentwicklung
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 7 mm |
| Flussrate | < 4 ml/min |
| Zur Verwendung mit | Entfernung von Kontaminanten bis zu den Rezepturen in Protein A nach Reinigung |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Starker Anionenwechsler mit multimodaler Funktionalität |
| Länge (metrisch) | 25 mm |
| Ligandentyp | N-Benzylmethylethanolamin |
| Max. Druck | 5 bar (70 psi) |
| Menge | Je 1 |
| Inhalt und Lagerung | Lagerung bei 4 ° bis 30 °C, 20 % Ethanol |
| Matrix | Capto |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HiTrap Capto adhere, 1 x 1 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.