Beschreibung
- Nützlich zum Entfernen starker hydrophober Kontaminanten wie Lipoproteine, Lipide, Pigmente und mehr aus biologischen Proben
- Wird erfolgreich für die großvolumige Aufreinigung von rekombinantem Oberflächenantigen (rec-HBsAg) des Hepatitis-B-Virus aus CHO-Zellen eingesetzt
- Robuste Produktion mit hoher Reproduzierbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenbettvolumen | 5 mL |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.629 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Produkttyp | HiTrap Butyl-S FF-Säulen |
| Flussrate | 5 ml/min |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Small-Scale Protein Purification as Well as for Screening of Binding and Elution Condition |
| Menge | 5 x 5 ml |
| Ligandentyp | Butyl-S |
| Material | Polypropylen |
| Max. Druck | 5 bar |
| Mehr anzeigen |