Learn More
Cytiva HiTrap Albumin- and IgG-Abbau
Artikelnummer. 11711417 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 mm
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
11711417 25 mm 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11711417 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 28946603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1300.00 CHF
    1222.00 CHF / 2 Stück
    Sparen 78.00 CHF
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beim HiTrap Albumin- und IgG-Abbau handelt es sich um vorgepackte Säulen für den Abbau von Albumin und IgG aus Humanserum und Plasma. Die Säulen sind mit Hochleistungsmedien auf SepharoseTM-Basis mit einer Affinität zu Humanserumalbumin (HSA) und IgG vorg
  • HiTrap Die Albumin- und IgG-Abreicherungssäule ist eine vorgepackte Säule zur Abtrennung von Albumin und IgG aus menschlichem Serum oder Plasma.
  • HiTrap Die Albumin- und IgG-Abreicherungssäule ermöglicht eine schnelle und einfache Verarbeitung in einem praktischen Format für die Handhabung größerer Probenvolumina (∼150 μl) mittels eines Flüssigkeitschromatographiesystems oder manuell mittels einer Spritze.
  • Die Säulen sind mit Hochleistungskomponenten vorgepackt. Sepharose auf Basis von Medien mit Affinität zu humanem Serumalbumin (HSA) und IgG.
  • Hohe Abbaukapazität, entfernt > 95% HSA und > 90% IgG mit hoher Reproduzierbarkeit.
  • Einfaches und schnelles Verfahren.
  • Durch die Entfernung von Albumin und IgG kann eine höhere Beladung von schwächer konzentrierten Proteinen in die Analyse und den Nachweis einer größeren Anzahl von Proteinen einbezogen werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 7 mm
Flussrate < 4 ml/min
Länge (metrisch) 25 mm
Ligandentyp Rekombinantes Protein-G-Fragment und rekombinantes proteinbindendes HAS
Partikelgröße 34 μm
pH 3 bis 9
Volumen (metrisch) 1 ml
Endverkappt/mit Endgruppen No
Material Polypropylen
Produkttyp Vorsäulenkartusche
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Albumin & IgG Depletion
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.