Learn More
Simport™ Scientific Histosette™ II Gewebeverarbeitungs-/Einbettkassette
Für die Aufnahme von Gewebeproben während des Einbettungsvorgangs sowie in einer Speicherdatei. Simport™ Scientific Histosette™ II Gewebeverarbeitungs-/Einbettkassetten halten Proben auch sicher in Flüssigkeit eingetaucht.
Marke:  Simport™ Scientific M492-5
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10008890
  • 389.00 CHF / 1500 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 15-10-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Acetal
  • Hält Proben sicher in Flüssigkeit eingetaucht
  • Beständig gegen die chemische Wirkung der meisten histologischen Lösungsmittel
  • 45°-Winkel vorderer Schreibbereich
  • Ein einteiliger integrierter Deckel macht separate Stahldeckel überflüssig
  • Die rückseitig angebrachte Lasche ermöglicht einen freien vorderen Markierungsbereich
  • Öffnen und schließen Sie die Kassetten so oft wie nötig – die Kassetten werden immer wieder sicher verriegelt
  • Geeignet für automatisierte Drucker
Bestellinformation
Jeder Karton enthält 3 Spenderboxen mit je 500 Kassetten
Certifications
CE-Zeichen
Spezifikation
Spezifikation
Yes
Tissue Cassette
Yellow
Acetal
Zertifikate
Nur zur In-vitro-Diagnostik (IVD).