Learn More
Simport™ Scientific Histosette™ I Biopsie-Verarbeitungs-/Einbettkassette
Für die Aufnahme von Biopsieproben während des Einbettungsvorgangs. Die Simport™ Scientific Histosette™ I Biopsie-Verarbeitungs-/Einbettkassette eignet sich für verschiedene Modelle von Kassetten-Beschriftungsgeräten.
Spezifikation
Verschluss inklusive | Yes |
---|---|
Schreibflächenwinkel | 45° |
Material | Acetal |
Produkttyp | Biopsy Cassette |
Beschreibung
- Aus Polymer mit hoher Dichte, Acetal
- Hält Proben sicher in Flüssigkeit eingetaucht
- Beständig gegen die chemische Wirkung der meisten histologischen Lösungsmittel
- 45°-Winkel vorderer Schreibbereich
- Ein einteiliger integrierter Deckel macht separate Stahldeckel überflüssig
- Effiziente Durchflussschlitze maximieren den Flüssigkeitsaustausch und sorgen für die erforderliche Entwässerung
- Die rückseitig angebrachte Lasche ermöglicht einen freien vorderen Markierungsbereich
- Öffnen und schließen Sie die Kassetten so oft wie nötig – die Kassetten werden immer wieder sicher verriegelt In 11 Farben erhältlich
Bestellinformation
Jeder Karton enthält 3 Spenderboxen mit je 500 Kassetten
Certifications
CE-Zeichen
Spezifikation
Yes | |
45° | |
Acetal | |
Biopsy Cassette |
Nur zur In-vitro-Diagnostik (IVD).
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Simport™ Scientific Histosette™ I Biopsie-Verarbeitungs-/Einbettkassette