Learn More
Epredia™ HistoScreen™ Cassettes
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Farbe:
Beige
Blau
Gelb
Gelbbraun
Grau
Grün
Hellgrün
Lavendel
Lila
Orange
Rosa
Weiß
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Die Oberflächenbeschaffenheit und die verstärkten Druckflächen wurden zur Optimierung der Druckqualität entwickelt. Das Röhrchendesign wurde speziell entwickelt, um Staus zu reduzieren und Ausfallzeiten zu vermeiden.
- Sammeln, Verarbeiten und Einbetten – geprüftes Kassettendesign und Fließeigenschaften, um einen effizienten Reagenzienaustausch zu gewährleisten. Die Öffnungs- und Schließkräfte sind an eine einfache Handhabung angepasst und schützen gleichzeitig wertvolle Gewebeproben.
- Präzisionstechnik für die feste Verbindung mit Mikrotomen.
- Die Oberflächenstruktur der Kassette optimiert die Scanfähigkeit für die Archivierung.
Spezifikation
Spezifikation
| Poren | Mesh |
| Verschluss inklusive | Separate Deckel im Lieferumfang enthalten |
| Menge | 1000 |
| Verschlusstyp | Rückseitiges Scharnier |
| Farbe | Lavendel |
| Produkttyp | HistoScreen™ Kassette |