Learn More
Heinz Herenz HistoPlast Paraffin Wax
Click to view available options
Schmelzpunkt:
-52 bis +54 °C
-56 bis +58 °C
54 bis 56 °C
58 bis 60 °C
60 bis 62 °C
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- HistoPlast paraffin wax
- Supplied in pearl shape
- For tissue section infiltration and embedding
- Compound of purified paraffin and plastic polymers, without dimethyl sulfoxide (DMSO).
- Cutting thickness 2μm.
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 54 bis 56 °C |
| Produkttyp | Paraffin |
| Form | Pellet |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- X10 HistoPlast Paraffin Wax, supplied in pearl sha pe, melting point 54-56 degrees
- Achtung
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes