missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Histone H4, ac Lys12, ac Lys8, ac Lys16 Antibody (KM-2), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-12019AF647
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Histone H4 Monoclonal antibody specifically detects Histone H4 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Spezifikation
| Histone H4 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG κ |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| KM-2 | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| H4/A, H4/B, H4/C, H4/D, H4/E, H4/G, H4/H, H4/I, H4/J, H4/K, H4/M, H4/N, H4/O, H4/p, H4F2, H4FA, H4FB, H4FC, H4FD, H4FE, H4FG, H4FH, H4FI, H4FJ, H4FK, H4FM, H4FN, H4FO, HIST1H4A, HIST1H4B, HIST1H4C, HIST1H4D, HIST1H4E, HIST1H4F, HIST1H4H, HIST1H4I, HIST1H4J, HIST1H4K, HIST1H4L, HIST2H4, HIST2H4A, HIST2H4B, histone 4, H4, histone cluster 4, H4, histone H4, MGC24116 | |
| KM-2 antibody was derived from an MRL/lpr lupus mouse. | |
| 0.1 mL | |
| Chromatin Research, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Epigenetics, HA Epitope Tags, Phospho Specific | |
| 121504 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur