Learn More
Histone H2A.Z Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
418.00 CHF - 668.00 CHF
Spezifikation
Antigen Histone H2A.Z
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18224115
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-58444
100 μL
668.00 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18648887
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-58444-25ul
25 μL
418.00 CHF
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Histone H2A.Z Polyclonal specifically detects Histone H2A.Z in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
Histone H2A.Z
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
3015
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:MAGGKAGKDSGKAKTKAVSRSQRAGL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Polyclonal
Rabbit
Epigenetics, Histones and Modified Histones
H2A histone family, member Z, H2A.z, H2A/z, H2AZ histone, H2AZMGC117173, histone H2A.Z
H2AZ1
IgG
Affinity Purified