Learn More
Histon Deacetylase-Inhibitor II
Artikelnummer. p-7082462
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 15496919
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J65479.MA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 mg
Beschreibung Weißgrau
Inhalt und Lagerung -30°C to -10°C
CAS 174664-65-4
Summenformel C10H10N2O4
Formelmasse 222.20g/mol
Synonym 3-Carboxy cinnamic acid bis-hydroxamide; CBHA
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Pulver