Learn More
Histon Deacetylase-Inhibitor II
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 mg |
| Beschreibung | Weißgrau |
| Inhalt und Lagerung | -30°C to -10°C |
| CAS | 174664-65-4 |
| Summenformel | C10H10N2O4 |
| Formelmasse | 222.20g/mol |
| Synonym | 3-Carboxy cinnamic acid bis-hydroxamide; CBHA |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Produkttyp | Signaltransduktionsreagenz |
| Form | Pulver |