Learn More
Marienfeld Superior™ HistoBond™ Adhäsive Objektträger
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Beschichtung:
Adhäsion
Poliert
Material:
Kalknatronglas Typ III, hydrolytische Klasse
Anzahl pro Karton:
2500
Anzahl pro Packung:
50
100
missing translation for 'unitSize'
2000 Stück
2500 Stück
Descrizione
- Adhäsive Oberflächen
- Erfüllen die Anforderungen der DIN ISO 8037/1
- Vorgereinigt, gebrauchsfertig, autoklavierbar
- Für in-vitro-diagnostische Anwendungen gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE-Kennzeichen, empfohlenem Verbrauchsdatum und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit
Specifica
Specifica
| Länge (metrisch) | 76 mm |
| Breite (metrisch) | 26 mm |
| Anzahl pro Karton | 2500 |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Edges | 90°, geschliffen |
| Frosted | Seidig mattiertes Beschriftungsfeld |
| Material | Kalknatronglas Typ III, hydrolytische Klasse |
| Precleaned | Ja |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Typ | Mikroskopobjektträger |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto