Learn More
Histidinhydrochlorid-Monohydrat (L-Histidinhydrochlorid-Monohydrat), Mikromol™
Artikelnummer. 17922456
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17922456 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17922456 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1567.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Histidinhydrochlorid-Monohydrat (L-Histidinhydrochlorid-Monohydrat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Histidine hydrochloride monohydrate
CAS 5934-29-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Histidine hydrochloride monohydrate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H9 N3 O2 . Cl H . H2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Histidine hydrochloride monohydrate, (S)-2-amino-3-(imidazol-4-yl)propanoic acid hydrochloride monohydrate
InChI-Formel InChI=1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
SMILES O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propansäure;Hydrat;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 209.63
Menge 250 mg
Formelmasse 209,0567 g/mol