Learn More
Histamin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444269
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15444269
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61727.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 51-45-6 | C5H9N3 | 111.15 g/mol
Histamine inhibits the synthesis of IL-2 and γ-IFN in peripheral blood mononuclear cells and lipopolysaccharide-induced synthesis of TNF-α in monocytes via H2 receptor activation. It is a powerful stimulant of gastric secretion, a constrictor of bronchial smooth muscle, a vasodilator, and also a centrally acting neurotransmitter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Histamine inhibits the synthesis of IL-2 and γ-IFN in peripheral blood mononuclear cells and lipopolysaccharide-induced synthesis of TNF-α in monocytes via H2 receptor activation. Es ist ein starkes Stimulans der Magensekretion, ein Konstriktor des bronchialen glatten Muskels, ein Vasodilator und auch ein zentral wirkender Neurotransmitter.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und heißem Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: -20 °C, hygroskopisch. Handhabung und Lagerung unter Inertgas. Luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51-45-6
Summenformel C5H9N3
Molekulargewicht (g/mol) 111.15
MDL-Nummer MFCD00005210,MFCD00128939
InChI-Schlüssel NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N
Synonym histamine, 1h-imidazole-4-ethanamine, 2-4-imidazolyl ethylamine, ergotidine, 2-1h-imidazol-5-yl ethanamine, ergamine, eramin, 5-imidazoleethylamine, theramine, free histamine
PubChem CID 774
ChEBI CHEBI:18295
SMILES NCCC1=CN=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Histamine
Farbe Weiß
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2012
Merck Index 14,4719
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,and hot chloroform.
IUPAC-Name 2-(1H-Imidazol-5-yl)ethan-1-amin
Formelmasse 111.15
Physikalische Form Pulver