Learn More
Histamin Diphosphat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493739
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15493739
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61088.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Endogener H1- und H2-Agonist
Histamine diphosphate is a potent agonist of histamine receptors. It activates nitric oxide synthetase and is a potent vasodilator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Histamindiphosphat ist ein starker Agonist der Histaminrezeptoren. Es aktiviert die Stickoxid-Synthetase und ist ein potenter Vasodilatator.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51-74-1
Summenformel C5H15N3O8P2
Molekulargewicht (g/mol) 307.14
MDL-Nummer MFCD00064316
InChI-Schlüssel ZHIBQGJKHVBLJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym histamine acid phosphate, 2-1h-imidazol-4-yl ethanamine bis phosphate, histamine biphosphate, histamine dihydrogen phosphate, histamine phosphate 1:2, histamine phosphate, 1h-imidazole-4-ethanamine, phosphate 1:2, histamine phosphate usp, histamine positive, 4-2-aminoethyl imidazole bis dihydrogen phosphate
PubChem CID 65513
ChEBI CHEBI:51193
SMILES OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.NCCC1=CN=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Histamine diphosphate
Schmelzpunkt 128°C to 132°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,4719
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name 2-(1H-imidazol-5-yl)ethan-1-amine; bis(phosphoric acid)
Formelmasse 307.14
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Pulver