Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Cobalt Superflow Agarose
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Durchführung einer hochreinen Aufreinigung im großen Maßstab von Polyhistidin-getaggten Proteinen mit Thermo Scientific™ HisPur Cobalt Superflow Agarose, einem Superflow 6-Träger mit vierzähnigem Chelatliganden, der mit zweiwertigem Kobalt beladen ist.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Besondere Merkmale:
Robust – Der Träger mit Beads aus stark quervernetzter, 6%iger Superflow Agarose toleriert lineare Flussraten bis zu 1.200 cm/h, wobei dank des vierzähnigen Chelatliganden das Auslaugen von Kobalt auf ein Minimum begrenzt bleibt
Hohe Ausbeute – Bindet 20 mg 6xHis-GFP pro Milliliter Harz bei einer linearen Flussrate von 150 cm/h; kann abhängig von der Flussrate mehr als 30 mg/ml Harz binden
Hohe Reinheit – Die Spezifität der Bindung von Kobalt an die Histidin-Tags sorgt für eine Kontamination der eluierten Fraktionen in Form von unspezifischen Proteinen von unter 10 %
Kompatibel – Bleibt nach Exposition gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien und pH-Bedingungen funktionsfähig
Kosteneffektiv – Harz bleibt auch nach mehreren Reinigungs- und Wiederverwendungszyklen stabil
Empfohlen für:
FPLC-Reinigung von Polyhistidin-Tag-Proteinen im Großmaßstab
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C lagern |
| Form | Flüssige Suspension |
| Produktlinie | HisPur |
| Menge | 250 ml |
| Ziel | His-markiertes Protein |
| Typ | Agarose |
| Stationäre Phase | Metallchelat, divalentes Kobalt |
| Format | Flasche |
| Säulentyp | Affinität, Agarose-Harz |