Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Cobalt Chromatography Cartridges, 1 mL
Schonende Reinigung von His-getaggten rekombinanten Fusionsproteinen durch Kobalt- (Co2+) IMAC-Beads (Immobilisierte-Metallionen-Affinitätschromatographie, Spin-Säulen und Platten.
Marke: Thermo Scientific™ 90094
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg Transport : UN number : 3276 Chem class : 6.1 Pack group : III
Beschreibung
Thermo Scientific™ Thermo Scientific HisPur Cobalt-Harz besteht aus einem IMAC-Träger (immobilisierte Metallchelat-Affinitäts-Chromatographie) für die spezifische, schnelle und schonende Reinigung von Proteinen mit His-Tag.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung »
Leistungsmerkmale:
Hohe Reinheit – Ausbeute von mehr als 10 Milligramm reines His-getaggtes Protein pro Milliliter Harz, ohne die Bedingungen für das Waschen mit Imidazol zu optimieren
Geringe Auslaugung von Metall – Keine Metallkontamination in der eluierten Histidin-getaggten Proteinprobe
Vielseitigkeit – Die Reinigung der Proteine erfolgt unter nativen oder denaturierenden Bedingungen; mit Zelllysereagenzien und zahlreichen Pufferzusätzen kompatibel
Flexibilität – Das Harz ist als Großpackung oder in vordispensierten Säulen, Chromatographiesäulen und 96-Well-Filterplatten erhältlich
Kosteneffektiv – Das Harz kann mehrmals wiederverwendet oder nach einmaliger Verwendung entsorgt werden
Hoch – Bessere Leistung als andere handelsübliche IMAC-Harze
Verfügbare Formate:
- Harzsuspensionen – quervernetzte 6%ige gekörnte Agarose; 10, 100 und 500 ml-Flaschen
- Zentrifugationssäulen – 0.2 ml (Mikrozentrifuge), 1 und 3 ml-Säulen
- Reinigungskits– Komplette Kits in allen drei Säulengrößen
- Chromatographie-Kartuschen–Kompatibel mit automatisierten Flüssigchromatographiesystemen und mit Spritzenbetrieb
- 96-Well-Spin-Platten – vordispendierte 96-Well-Filterplatten, die mit Zentrifugations- oder Schlenktechnik-Systemen für manuelle oder automatische Aufreinigung kompatibel sind. Die Platten gestatten die schnelle, konsistente Reproduzierbarkeit von Well zu Well bzw. von Platte zu Platte bei Trennungen im kleinen Maßstab und hohen Durchsätzen
- Großpackungen und kundenspezifische Verpackungsoptionen – teilen Sie uns mit, in welcher Losgröße Sie HisPur Cobalt-Harz benötigen
Enthält:
Die Kits enthalten HisPur Cobalt Columns, Äquilibrier-/Waschpuffer und Elutionspuffer
Spezifikation
Agarose Resin, Affinity | |
HisPur™ | |
Chromatography Cartridge | |
HisPur Ni-NTA-Chromatographiekassetten, 5 ml |
Store between 4°C and 8°C. | |
His-tagged Proteins | |
Metallchelat, divalentes Kobalt | |
2 Kassetten |