Learn More
Cytiva HiScreen™ Capto™ PlasmidSelect
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Säulenbettvolumen (metrisch):
4,7 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Erlaubt, superhelikale kovalent geschlossene Kreisformen der Plasmid-DNA von offenen Kreisformen zu trennen
- Hochflussaufreinigung von superhelikaler DNA von der Forschung bis hin zur cGMP Produktion
- Flexible Prozessgestaltung durch eine Vielzahl von Durchflussgeschwindigkeiten und Betthöhen
- Praktische Aufreinigung im kleinen Rahmen, Prozessentwicklung und Scale-up mit vorgepackten HiScreen Säulen
- Capto™ PlasmidSelect basiert auf einer starren Basismatrix und liefert hervorragende Druckflusseigenschaften für die Plasmid-Produktion
- Höherer Durchsatz für verbesserte Produktivität und Prozesswirtschaftlichkeit
- Hydrophile Eigenschaften der Basismatrix verhindern unspezifische Bindung
- Unterstütztes BioProcess Harz für industrielle Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gentherapie und DNA-Impfstoffanwendungsgebiete |
| Produktlinie | HiScreen |
| Produkttyp | Vorgepackte Säule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,77 mm |
| Flussrate | <2,3 ml/min (Max.) |
| Höhe (metrisch) Säulenbett | 10 cm |
| Max. Druck | 8 bar (0,8 MPa) |
| Matrix | Capto™ PlasmidSelect |
| Säulenbettvolumen (metrisch) | 4,7 mL |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.