Learn More
Cytiva HiScreen Capto MMC, 1x 4,7 ml
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 4.7mL
Beschreibung
- Mit innovativem, salztolerantem Ligand
- Schwacher multimodaler Kationenaustauscher mit einer anderen Selektivität als herkömmliche Ionenaustauscher
- Stark quervernetzte Agarose-Matrix
- Gebrauchsfertige Säulen für eine komfortable Prozessentwicklungsoptimierung
- Die Betthöhe von 10 cm HiScreen Säulen ermöglicht Methodenoptimierung und Parameter-Screening
- Zum Erzielen von 20 cm Betthöhe einfach stapelbar
- Das geringe Bettvolumen liefert schnelle Ergebnisse und einen minimalen Proben-/Pufferverbrauch
- Reproduzierbare Ergebnisse mit der gleichen laminaren Fließgeschwindigkeit, auf BioProcess-Säulen skalierbar, mit den gleichen Medien gepackt.
Spezifikation
Spezifikation
Puffer | 1M Essigsäure, 1M NaOH, 8M Harnstoff, 6M Guanidinhydrochlorid, 70%iges Ethanol |
Produkttyp | HiScreen Capto MMC Säule |
Säulenbettvolumen | 4.7 ml |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,3 Zoll |
Innendurchmesser (metrisch) | 7.7 mm |
Menge | 1 x 4.7mL |
Höhe (angloamerikanisch) | 3.93 Zoll |
Höhe (metrisch) | 100 mm |
Flussrate | <600 cm/h |
Material | Polypropylen |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HiScreen Capto MMC
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HiScreen Capto MMC, 1x 4,7 ml >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur