Learn More
Cytiva HISCREEN CAPTO CORE 700
Artikelnummer. 12663850 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 4.7mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12663850 1 x 4.7mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12663850 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17548115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.00 CHF
    234.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 6.00 CHF
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Capto Core 700 ist für die Zwischenreinigung und die Polierfiltrierung von Viren und anderen großen Biomolekülen konzipiert.
Mit der neuartigen Core-Bead-Technologie und dem multimodalen Octylamin-Liganden bietet Capto Core 700 Doppelfunktionalität, Größenausschluss und Bindungschromatographie mit einem einzigen Chromatographiemedium (Harz).
  • Für die vorläufige Aufreinigung und Feinreinigung von Viren und anderen großen Biomolekülen (Mr > 700 000) im Durchflussmodus.
  • Deutlich höhere Produktivität und Durchflussraten im Vergleich zu Gelfiltrationsmethoden.
  • Einfache Optimierung dank Durchflusschromatographie und robuster Arbeitsleistung.
  • Praktische Aufreinigung in kleinem Maßstab, Prozessentwicklung und Hochskalierung mit vorgepackten HiTrap und HiScreen Säulen.
  • Capto Core 700 besteht aus einem Ligand-aktivierten Kern und einer inaktiven Hülle.
  • Große Moleküle können die Poren der inaktiven Hülle nicht durchdringen (bei ∼ Mr 700 000 [700 kDa]), um in den den Kern zu gelangen.
  • Der Kern jedes Beads wird mit hydrophoben und positiv geladenen Liganden funktionalisiert, was zu einer hocheffizienten multimodalen Bindung verschiedener Kontaminationsstoffe führt, die klein genug sind, um in den Kern zu gelangen.
  • Die multimodalen Liganden gewährleisten eine starke Bindung mit den meisten Verunreinigungen über einen breiten Bereich von pH-Werten und Salzkonzentrationen.
  • Die gebundenen Verunreinigungen werden bei der ortsgebundenen Reinigung (CIP) mit NaOH und in den meisten Fällen mit einem Lösungsmittel von den Beads entfernt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer 1 M NaOH, 6M Guanidinhydrochlorid, 30 %iges Isopropanol und 70 %iges Ethanol
Produkttyp HiScreen Capto Core 700 multimodale Säule
Säulenbettvolumen 4.7 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.30 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 7.7 mm
Menge 1 x 4.7mL
Flussrate <500 cm/h
Material Polypropylen
Ligandentyp Octylamin
Max. Druck 8 bar
pH-Bereich 2 bis 14
Partikelgröße 90 μm
Support-Typ Hochvernetzte Agarose
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C
Säulentyp Multimodale Säule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zwischenreinigung und Polieren von Viren und anderen großen Biomolekülen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiScreen Capto
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol